Stampa…
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 350 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formula: C₄H₁₀N₂·2ClH
Peso molecolare: 159,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366633
CAS Number: 1139634-75-5