Stampa…
Benzo[b]thiophen-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 354 EUR
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Formula: C₈H₆OS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01663547
CAS Number: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1