Stampa…
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 344 EUR
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 200,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846204
CAS Number: 175358-02-8