Stampa…
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5-Dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
OR313007-1G OR313007-5G
APOSOR313007-1GEA 166 EUR
APOSOR313007-1G APOSOR313007-5G
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08061147
CAS Number: 3123-97-5