Stampa…
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313003-1G OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA 429 EUR
APOSOR313003-1G APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059335
CAS Number: 1067230-65-2