8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR313002-1G
OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA
235
EUR
APOSOR313002-1G
APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formula:
C₁₄H₁₉N₃O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13152416 CAS Number: 170921-48-9 |