Stampa…
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312529-1G OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA 4160 EUR
APOSOR312529-1G APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29060095
CAS Number: 53578-15-7