Stampa…
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR312518-1G OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA 974 EUR
APOSOR312518-1G APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22371985
CAS Number: 42145-38-0