Stampa…
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR312506-1G OR312506-250MG
APOSOR312506-1GEA 130 EUR
APOSOR312506-1G APOSOR312506-250MG
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701447
CAS Number: 15448-76-7