Stampa…
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312495-1G OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA 1400 EUR
APOSOR312495-1G APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00967723
CAS Number: 15941-09-0