Stampa…
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR312493-1G OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA 49.3 EUR
APOSOR312493-1G APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135544
CAS Number: 826-45-9