Stampa…
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312487-1G OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA 163 EUR
APOSOR312487-1G APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22577789
CAS Number: 863304-76-1