Stampa…
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 2410 EUR
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁IO₂
Peso molecolare: 266,076 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037335
CAS Number: 1936371-35-5