Stampa…
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312477-1G OR312477-250MG
APOSOR312477-1GEA 2820 EUR
APOSOR312477-1G APOSOR312477-250MG
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826733
CAS Number: 156329-75-8