Stampa…
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 40.6 EUR
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19229645
CAS Number: 131515-31-6