tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR312464-1G
OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA
3360
EUR
APOSOR312464-1G
APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₇BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037328 CAS Number: 138732-34-0 |