Stampa…
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 1360 EUR
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826734
CAS Number: 406947-32-8