Stampa…
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312451-1G OR312451-250MG
APOSOR312451-1GEA 2210 EUR
APOSOR312451-1G APOSOR312451-250MG
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19228632
CAS Number: 65862-01-3