Stampa…
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 1100 EUR
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₆H₉Br
Peso molecolare: 161,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20633000
CAS Number: 161043-38-5