Stampa…
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 2190 EUR
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19229172
CAS Number: 83249-02-9