1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR312447-1G
OR312447-250MG
OR312447-100MG
APOSOR312447-1GEA
865
EUR
APOSOR312447-1G
APOSOR312447-250MG
APOSOR312447-100MG
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Formula:
C₅H₆I₂ Peso molecolare: 319,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037325 CAS Number: 105542-98-1 |