Stampa…
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312442-250MG OR312442-100MG
APOSOR312442-250MGEA 1610 EUR
APOSOR312442-250MG APOSOR312442-100MG
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987299
CAS Number: 1638761-54-2