Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR312440-1G OR312440-250MG
APOSOR312440-1GEA 1540 EUR
APOSOR312440-1G APOSOR312440-250MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₆O₄
Peso molecolare: 212,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987015
CAS Number: 1638765-30-6