Stampa…
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
OR312435-100MG OR312435-1G OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA 95.7 EUR
APOSOR312435-100MG APOSOR312435-1G APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987307
CAS Number: 1638767-25-5