Stampa…
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate, tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
OR312434-100MG OR312434-1G OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA 161 EUR
APOSOR312434-100MG APOSOR312434-1G APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27987007
CAS Number: 1638765-26-0