3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312432-250MG
OR312432-100MG
APOSOR312432-250MGEA
1540
EUR
APOSOR312432-250MG
APOSOR312432-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Formula:
C₁₁H₁₂BrN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037323 CAS Number: 1935352-56-9 |