Stampa…
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 0 EUR
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 267,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29037322
CAS Number: 1980054-39-4