Stampa…
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 499 EUR
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formula: C₁₁H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27996112
CAS Number: 1823939-03-2