Stampa…
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 782 EUR
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27996109
CAS Number: 1823331-06-1