Stampa…
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312394-1G OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA 2410 EUR
APOSOR312394-1G APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27996108
CAS Number: 1823343-61-8