Stampa…
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312393-1G OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA 2410 EUR
APOSOR312393-1G APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27996107
CAS Number: 1823935-84-7