Stampa…
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR312386-1G OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA 1100 EUR
APOSOR312386-1G APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24696091
CAS Number: 131515-42-9