Stampa…
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR312382-1G OR312382-250MG OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 212 EUR
APOSOR312382-1G APOSOR312382-250MG APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
Peso molecolare: 227,257 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23105989
CAS Number: 1408075-90-0