Stampa…
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312336-1G OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA 636 EUR
APOSOR312336-1G APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14581202
CAS Number: 1251011-05-8