Stampa…
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N1-(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine)
OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-25GEA 154 EUR
APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formula: C₃₀H₂₈N₆
Peso molecolare: 472.584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657652
CAS Number: 3283-07-6