Stampa…
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312258-1G OR312258-5G
APOSOR312258-1GEA 85.8 EUR
APOSOR312258-1G APOSOR312258-5G
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃N·ClH
Peso molecolare: 147,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581272
CAS Number: 1037834-62-0