Stampa…
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312254-250MG OR312254-100MG
APOSOR312254-250MGEA 319 EUR
APOSOR312254-250MG APOSOR312254-100MG
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate
Formula: 2C₆H₁₁N·C₂H₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27987995
CAS Number: 1523571-00-7