Stampa…
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312244-250MG OR312244-1G
APOSOR312244-250MGEA 669 EUR
APOSOR312244-250MG APOSOR312244-1G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22421761
CAS Number: 134179-01-4