Stampa…
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 354 EUR
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Punto di fusione: 176…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00101889
CAS Number: 83249-04-1