Stampa…
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 1640 EUR
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664953
CAS Number: 1370705-39-7