Stampa…
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312125-1G OR312125-5G
APOSOR312125-1GEA 173 EUR
APOSOR312125-1G APOSOR312125-5G
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971715
CAS Number: 303752-38-7