Stampa…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312113-1G OR312113-250MG
APOSOR312113-1GEA 968 EUR
APOSOR312113-1G APOSOR312113-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂·2ClH
Peso molecolare: 171,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19211809
CAS Number: 147927-61-5