Stampa…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 71.2 EUR
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₈O₄
Punto di fusione: 302…305 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20621127
CAS Number: 56842-95-6