Stampa…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312074-250MG OR312074-100MG
APOSOR312074-250MGEA 314 EUR
APOSOR312074-250MG APOSOR312074-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,127 g/mol
Punto di ebollizione: 125…127 °C (45 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19228106
CAS Number: 22287-28-1