Stampa…
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneethanol
OR311256-1G OR311256-5G
APOSOR311256-1GEA 201 EUR
APOSOR311256-1G APOSOR311256-5G
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
Formula: C₁₄H₂₁BO₃
Peso molecolare: 248,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18733921
CAS Number: 651030-55-6