Stampa…
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 468 EUR
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formula: C₁₄H₁₄
Punto di ebollizione: 276 °C (760 mm Hg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09970508
CAS Number: 620-47-3