Stampa…
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 416 EUR
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Peso molecolare: 241.081 g/mol
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03196280
CAS Number: 77255-26-6