Stampa…
2-Ethyl-2-methylbutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR311177-1G OR311177-250MG
APOSOR311177-1GEA 655 EUR
APOSOR311177-1G APOSOR311177-250MG
2-Ethyl-2-methylbutanoic acid
2-Ethyl-2-methylbutanoic acid
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,185 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055649
CAS Number: 19889-37-3