Stampa…
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 671 EUR
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777004
CAS Number: 149648-52-2