Stampa…
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR311113-1G OR311113-500MG
APOSOR311113-1GEA 282 EUR
APOSOR311113-1G APOSOR311113-500MG
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Formula: C₄₁H₃₉N₃O₅
Peso molecolare: 653,765 g/mol
Punto di fusione: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28139665
CAS Number: 474123-46-1